Merck
566993
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadienyl-vanadiumiodid
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)2VI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[V]I.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)