Merck
566985
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadienyl-vanadiumbromid
96%
Synonym(e):
Vanadocene bromide
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)2VBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)