Merck
566187
Sigma-Aldrich
Trichloroindenylzirkonium
97%
Synonym(e):
Trichloro[(1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl]zirconium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Cl3Zr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
151-161 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1
InChI
1S/C9H7.3ClH.Zr/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;;/h1-7H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
RHUATJQAOSHYRG-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of zirconocenes bearing benz[f]indenyl ligand
  • Monoindenyl halides of zirconium
Polymerization catalyst for modification of polyethylene polydiversity via blending Ziegler-Natta catalysts with IV-half metallocene or scorpionate complexes
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)