Merck
566136
Sigma-Aldrich
Bis-(pentafluorphenyl)-dimethylzinn
Synonym(e):
Bis(pentafluorophenyl)dimethylstannane, Bis(pentafluorophenyl)dimethyltin, Dimethylbis(pentafluorophenyl)stannane
About This Item
Lineare Formel:
(C6F5)2Sn(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Brechungsindex
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
Dichte
1.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Mild reagent for the selective metathesis of B-Cl to B-C6F5 with little or no competing alkyl exchange.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)