Wichtige Dokumente
565636
Sudan 408
Dye content ~95 %
Synonym(e):
1-(2-Methyl-4-o-tolylazo-phenylazo)-2-n-hexyloxy-naphthalene
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H32N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, ~95%
mp (Schmelzpunkt)
55.6-58.2 °C (lit.)
λmax
205 nm in ethanol
SMILES String
CCCCCCOc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)