Wichtige Dokumente
564001
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
Synonym(e):
α-Phenylphenacyl- Acetat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-82 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)