Merck
563234
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-methylbenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(Cl)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
InChIKey
OJFQNFVCICBYQC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)