Merck
561347
Sigma-Aldrich
2-Acetoxymethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
45.5-49.5 °C (lit.)
SMILES String
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)