Wichtige Dokumente
560766
2,5-Bis-(hexyloxy)-terephthaldialdehyd
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
75.0-77.2 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)