Merck
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3,7-dimethyloctyloxy)-benzol-1,4-diacetonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86.7-88.4 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
InChIKey
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)