Merck
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl-(2-trifluormethylbenzoyl)acetat
Synonym(e):
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Brechungsindex
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
Dichte
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)