Wichtige Dokumente
558052
(R)-(−)-4-Methyl-2-pentanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −18.5°, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
99% (ee) (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.4630 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
Dichte
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChIKey
WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)