Merck
556785
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)-amino]-benzolsulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
244 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
InChIKey
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)