Wichtige Dokumente
556122
Essigsäure-4-chlorbenzylester
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
78-81 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
MAGQINDMZBNWLG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)