Wichtige Dokumente
555819
(4-Chlorbenzoyl)-benzofuran
97%
Synonym(e):
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
147-151 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)