Merck
555487
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)-benzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4COOHSCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159.5-162.5 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)