Merck
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS Harz
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
(Aminomethyl)polystyrol, AM-Polystyrol, Benzylamin polymer gebunden, Poly-(styrol-co--divinylbenzol), aminomethyliert, Poly-(styrol-co-vinylbenzylamin-co-divinylbenzol), Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, aminomethyliert
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
30-40 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Rechtliche Hinweise
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)