Merck
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalsäurediamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(CONH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)