Merck
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
144-147 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
InChIKey
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)