Wichtige Dokumente
554081
5-Fluorsalicylsäure-methylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
50 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
InChIKey
DGHBWVVOJLVMFF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?