Merck
55118
Sigma-Aldrich
2-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluor-1,1-dimethylundecyloxy)-carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitril
≥97.0%
Synonym(e):
2-[(1,1-Dimethyl-1H,1H,2H,2H,3H,3H-perfluorundecyloxy)-carbonyloxyimino]-2-phenylacetonitril, 2-[2-(1H,1H,2H,2H-Perfluordecyl)-isopropoxycarbonyloxyimino]-2-phenylacetonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H15F17N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
678.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-86 °C
SMILES String
CC(C)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=O)O\N=C(\C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C22H15F17N2O3/c1-14(2,43-13(42)44-41-12(10-40)11-6-4-3-5-7-11)8-9-15(23,24)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h3-7H,8-9H2,1-2H3/b41-12-
InChIKey
NFEFLNJWJYPWIZ-WMILAWAJSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)