Merck
551074
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1-fluor-3-methyl-1,1-diphenylbutan
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH(NH2)C(C6H5)2F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −45°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
54-57 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](N)C(F)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20FN/c1-13(2)16(19)17(18,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16H,19H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChIKey
MJIXRSWLVFUMCB-INIZCTEOSA-N
Rechtliche Hinweise
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)