Merck
550493
Sigma-Aldrich
3-Brom-4′-fluorbenzophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4COC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Br)c2
InChI
1S/C13H8BrFO/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(15)7-5-9/h1-8H
InChIKey
QLWGPEHYNFONNA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)