549584
5-Amino-2-methylbenzonitril
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1C#N
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-8(10)4-7(6)5-9/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable