Merck
549010
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-fluorbenzotrifluorid
Synonym(e):
1-Brom-2-fluor-3-(trifluormethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(F)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
Dichte
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)