Merck
548286
Sigma-Aldrich
6-[(2-Hydroxyethyl)-sulfonyl]-benzoxazol-2-(3H)-on
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
207-210 °C (lit.)
SMILES String
OCCS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H9NO5S/c11-3-4-16(13,14)6-1-2-7-8(5-6)15-9(12)10-7/h1-2,5,11H,3-4H2,(H,10,12)
InChIKey
NLKFSULXKPSHMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)