548057
2-Fluorbiphenyl-4-carbaldehyd
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(C=O)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-13-8-10(9-15)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChIKey
BBFKVFLWRKZSPM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)