Wichtige Dokumente
547212
cis-7-Decenal
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
InChIKey
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?