Merck
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(brommethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzol
96%
About This Item
Lineare Formel:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
74-77 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
InChIKey
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)