Merck
545538
Sigma-Aldrich
Thioessigsäure-S-cyclopentylester
97%
Synonym(e):
Acetylmercaptocyclopentane
About This Item
Lineare Formel:
C5H9SCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChIKey
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)