Merck
545392
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
98%
Synonym(e):
2,7-Di-tert.-butylfluorenylmethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(CO)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28O/c1-21(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(22(4,5)6)12-19(17)20(13-23)18(16)11-14/h7-12,20,23H,13H2,1-6H3
InChIKey
HMVSJFHAWQHGEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol is a fluorene derivative that can be prepared from 2,7-di-tert-butylfluorene.
Anwendung
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol may be used to synthesize 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)