Merck
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)-thiazoliumbromid
≥97.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8BrNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.09
Beilstein:
6246836
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C
SMILES String
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Sonstige Hinweise
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)