Merck
543772
6-Fluor-2-methylchromon
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7FO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.16
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C10H7FO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
SMILES string
CC1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI key
AAJQKJFTPTZHSW-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
mp
100-104 °C (lit.)
General description
6-Fluoro-2-methylchromone, also known as 6-fluoro-2-methyl-4H-chromen-4-one, is a benzopyran derivative. It is a bicyclic heterocyclic system with potent anti-inflammatory property.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)