Merck
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluormethoxy)-iod-benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
Dichte
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)