Merck
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serin-methylester
97%
Synonym(e):
N,N-Dibenzyl-L-serin-methylester
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.5550 (lit.)
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChIKey
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)