Merck
539902
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Dimethoxy)-phenyl]-1,3-cyclohexandion
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3C6H7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3
InChIKey
IRKIDJHFWYGNFG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)