Wichtige Dokumente
538655
1-Fluor-decan
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCF
InChI
1S/C10H21F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChIKey
LHLRHWJTTUCDQA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)