Merck
537888
Sigma-Aldrich
2-Fluor-3-(trifluormethyl)-phenylacetonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Dichte
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(CC#N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-6(4-5-14)2-1-3-7(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2
InChIKey
VUUVDTMSSVKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)