Merck
537853
Sigma-Aldrich
2-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
Dichte
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H8F4O/c15-12-10(7-4-8-11(12)14(16,17)18)13(19)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChIKey
QNEOCRQLKSEYEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)