Merck
537160
Sigma-Aldrich
Isoamylcinnamat
≥97%
Synonym(e):
Isoamyl-3-phenyl-propenoat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
InChIKey
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)