Merck
536229
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluolsulfonsäure-(1-methylpropylester)
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
Dichte
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)