Merck
535591
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenoxypropionitril
97%
Synonym(e):
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4OCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChIKey
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)