Merck
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloracetyl-2-oxazolidinon
97%
Synonym(e):
(N-Chloracetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChIKey
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)