Merck
534617
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
333-337 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(N)nc(O)c1C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)8-6(7)9-5(3)10/h1-2H3,(H3,7,8,9,10)
InChIKey
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)