Wichtige Dokumente
534447
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxan-endo-3,7-diol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H74O13Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
891.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)