Merck
534218
Sigma-Aldrich
3-(Brommethyl)-chinoxalin-2(1H)-on
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)