Merck
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichlor-3-nitrobenzophenon
97%
Synonym(e):
(4-Chlor-3-nitro-phenyl)-(4-chlor-phenyl)-methanon
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
InChIKey
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)