Merck
534110
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-ethylanilin
97%
Synonym(e):
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)