Wichtige Dokumente
533440
4,5-Bis-(methylthio)-1,3-dithiol-2-on
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6OS4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
SMILES String
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
InChIKey
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)