Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.991 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Zn]Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2.ClH.Zn/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NEPYXTRQHMZQAE-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
Signalwort
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?